Erbio (III) óxido 99,8 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trióxido de dierbio, Óxido de erbio (III), Erbio óxido
36372.14
36372.22
36372.14EA
198
EUR
36372.14
36372.22
Erbio (III) óxido 99,8 Metals basis
Erbio (III) óxido
Purity: 99.8%
CAS No.: 12061-16-4
Molecular Formula: Er2O3
Formula Weight: 382.56
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 8.64
Melting Point: 2400°
Merck Reference: 14,3646
MDL No.: MFCD00010991
For vacuum deposition
Formula:
Er₂O₃ MW: 382.52 g/mol Pto. de fusión: 2400 °C Densidad: 8.64 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010991 Núm. CAS: 12061-16-4 EINECS: 235-045-7 Índice Merck: 14,3646 |