Óxido de europio (III) 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
193020010 193020050 193020250
ACRO193020010EA 46.2 EUR
ACRO193020010 ACRO193020050 ACRO193020250
Óxido de europio (III) 99.99% (trace metals basis)
Óxido de europio (III)
Formula: Eu₂O₃
Pto. de fusión: 2325 °C
Densidad: 7,42 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010997
Núm. CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Índice Merck: 14,03904
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light pink Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %