Óxido de europio (III) 99,9 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Europio (III) óxido
11300.06
11300.14
11300.22
11300.06EA
147
EUR
11300.06
11300.14
11300.22
Óxido de europio (III) 99,9 REO basis, REacton®
Óxido de europio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
Formula:
Eu₂O₃ MW: 351.92 g/mol Pto. de fusión: 2291 °C Densidad: 7.42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010997 Núm. CAS: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Índice Merck: 14,3904 |