Óxido de europio (III) ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Europio (III) óxido
36352.04
36352.09
36352.04EA
224
EUR
36352.04
36352.09
Óxido de europio (III) ≥99.9%
Óxido de europio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
For vacuum deposition
Formula:
Eu₂O₃ MW: 351.92 g/mol Pto. de fusión: 2291 °C Densidad: 7.42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010997 Núm. CAS: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Índice Merck: 14,3904 |