Óxido de europio (III) 99,999 REO basis, powder_nano, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Europio (III) óxido
44052.14 44052.22
44052.14EA 727 EUR
44052.14 44052.22
Óxido de europio (III) 99,999 REO basis, powder_nano, REacton®
Óxido de europio (III)
Purity: 99.999% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: 30-50nm APS Powder Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
Formula: Eu₂O₃
MW: 351.92 g/mol
Pto. de fusión: 2291 °C
Densidad: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010997
Núm. CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Índice Merck: 14,3904