Óxido de europio (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), nanopolvo
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Europio (III) óxido
44667.06 44667.14
44667.06EA 165 EUR
44667.06 44667.14
Óxido de europio (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), nanopolvo
Óxido de europio (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: 45-60nm APS Powder, S. A. 14-18m2/g Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
Formula: Eu₂O₃
MW: 351,92 g/mol
Pto. de fusión: 2291 °C
Densidad: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010997
Núm. CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Índice Merck: 14,3904