Trióxido de digadolinio 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
315510250
315510100
315511000
ACRO315510250EA
83.6
EUR
ACRO315510250
ACRO315510100
ACRO315511000
Trióxido de digadolinio 99.9% (trace metals basis)
Trióxido de digadolinio
Formula:
Gd₂O₃ Pto. de fusión: 1900 °C Densidad: 7,407 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011026 Núm. CAS: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |