Trióxido de digadolinio ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Gadolinio (III) óxido, Óxido de gadolinio (III)

11290.09 11290.18 11290.30 11290.A1
11290.09EA 48.2 EUR
11290.09 11290.18 11290.30 11290.A1
Trióxido de digadolinio ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trióxido de digadolinio

Purity: 99.99% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026

Formula: Gd₂O₃
Pto. de fusión: 2330 °C
Densidad: 7,407
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011026
Núm. CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Índice Merck: 14,4326

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR