Trióxido de digadolinio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Gadolinio (III) óxido, Óxido de gadolinio (III)
11291.14 11291.22 11291.36
11291.14EA 88 EUR
11291.14 11291.22 11291.36
Trióxido de digadolinio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trióxido de digadolinio
Purity: 99.9% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026
Formula: Gd₂O₃
MW: 362.5 g/mol
Pto. de fusión: 2330 °C
Densidad: 7.407
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011026
Núm. CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Índice Merck: 14,4326