Trióxido de digadolinio ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), nanopolvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Gadolinio (III) óxido, Óxido de gadolinio (III)
44020.14
44020.22
44020.36
44020.14EA
186
EUR
44020.14
44020.22
44020.36
Trióxido de digadolinio ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), nanopolvo
Trióxido de digadolinio
Purity: 99.99+%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form: 20-40nm Powder
Density: 7.407
Melting Point: 2330°
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00011026
Formula:
Gd₂O₃ Pto. de fusión: 2330 °C Densidad: 7,407 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011026 Núm. CAS: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 Índice Merck: 14,4326 |