Holmio óxido 99.9% (REO, rare earth oxide basis) -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de diholmio, Óxido de holmio (III), Óxido de holmio
197140100 197140500
ACRO197140100EA 154 EUR
ACRO197140100 ACRO197140500
Holmio óxido 99.9% (REO, rare earth oxide basis) -325 mesh
Holmio óxido
Formula: Ho₂O₃
Pto. Ebullición: 3900 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2330 °C
Densidad: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011053
Núm. CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to light orange Powder
Assay ≥99.85 % (Ho2O3) TREO base
Particle size ≤325 mesh
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C)