Holmio óxido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Óxido de diholmio, Óxido de holmio (III), Óxido de holmio
11281.09
11281.18
11281.09EA
179
EUR
11281.09
11281.18
Holmio óxido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Holmio óxido
Purity: 99.99%
CAS No.: 12055-62-8
Molecular Formula: Ho2O3
Formula Weight: 377.86
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00011053
Formula:
Ho₂O₃ MW: 377.86 g/mol Pto. Ebullición: 2600 Pto. de fusión: 2360 °C Densidad: 3.79 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011053 Núm. CAS: 12055-62-8 EINECS: 235-015-3 Índice Merck: 14,4727 |