Holmio óxido, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Óxido de diholmio, Óxido de holmio (III), Óxido de holmio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12469.0005 1.12469.0002
1.12469.0005EA 181 EUR
1.12469.0005 1.12469.0002
Holmio óxido, Sigma-Aldrich®
Holmio óxido
Formula: Ho₂O₃
Pto. Ebullición: 2600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2400 °C
Densidad: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011053
Núm. CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Molar Mass 377.86 g/mol
Hill Formula Ho2O3
Chemical Formula Ho2O3