Lantano (III) óxido, Supelco®
Proveedor: Merck
MQ100
289205-250G 289205-50G
289205-250GEA 362 EUR
289205-250G 289205-50G
Lantano (III) óxido, Supelco®
Lantano (III) óxido
Formula: La₂O₃
MW: 325.81 g/mol
Pto. Ebullición: 4200
Pto. de fusión: 2315
Densidad: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011071
Núm. CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=290fd7a767785195d587fa622db802c7b4bc8271&vid=9ebb11fade20cc0bbd323a581869b1f0dd04cb33&prid=web&clid=SAPDAM