Óxido de lutecio (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11255.03
11255.06
11255.14
11255.03EA
101
EUR
11255.03
11255.06
11255.14
Óxido de lutecio (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Óxido de lutecio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-20-1
Molecular Formula: Lu2O3
Formula Weight: 397.94
Physical Form: Powder
Density: 9.420
Melting Point: 2487°
Merck Reference: 14,5615
MDL No.: MFCD00011100
Formula:
Lu₂O₃ Pto. de fusión: 2487 °C Densidad: 9,420 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011100 Núm. CAS: 12032-20-1 EINECS: 234-764-3 Índice Merck: 14,5615 |