Óxido de lutecio (III) 99,99 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Óxido de lutetio, Triseleniuro de óxido
11256.03
11256.06
11256.14
11256.03EA
195
EUR
11256.03
11256.06
11256.14
Óxido de lutecio (III) 99,99 REO basis, REacton®
Óxido de lutecio (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12032-20-1
Molecular Formula: Lu2O3
Formula Weight: 397.94
Physical Form: Powder
Density: 9.420
Melting Point: 2487°
Merck Reference: 14,5615
MDL No.: MFCD00011100
Formula:
Lu₂O₃ MW: 397.93 g/mol Pto. de fusión: 2487 °C Densidad: 9.420 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011100 Núm. CAS: 12032-20-1 EINECS: 234-764-3 Índice Merck: 14,5615 |