Sistema de respiración con aire motorizado, Versaflo ™ turbo TR-300 +
Proveedor: 3M
TR3600 TR302EPLUS TR315EPLUS
111-2408EA 413 EUR
111-2408 111-2404 111-2405
Sistema de respiración con aire motorizado, Versaflo ™ turbo TR-300 +
Respirators Sistemas de respiración
El equilibrado y compacto 3M ™ Versaflo ™ TR-300 + es un sistema de respiración versátil y fácil de usar para entornos de partículas.
  • Dos opciones de caudal seleccionables: 185 y 205 L/min
  • El filtro de alta eficiencia captura polvo, niebla y humo peligrosos, además de opciones para gases y vapores molestos
  • Diseño delgado, liviano y equilibrado para una comodidad excepcional
  • La alarma audible y LED indica carga baja de la batería o flujo de aire bajo
  • Batería de iones de litio con LED para indicar el estado de carga
  • La pantalla muestra el estado de carga de la batería, el flujo de aire seleccionado y el estado de carga del filtro de partículas durante el uso
El turbocompresor de aire motorizado TR-300+, cuando se utiliza como parte de un sistema aprobado con filtros adecuados, proporciona protección contra:
Partículas, por ejemplo, polvos finos, nieblas y humos metálicos.
Niveles de olores molestos (por debajo del límite de exposición en el lugar de trabajo) de gases y vapores orgánicos.
Niveles de olores molestos (por debajo del límite de exposición en el lugar de trabajo) de gases ácidos y hasta 10 veces el límite de exposición en el lugar de trabajo de fluoruro de hidrógeno.
Certificaciones: El TR-300+ Powered Air Turbo, en combinación con los cascos homologados por 3M, ha sido probado y aprobado según la norma EN 12941:1998+A2:2008. También cumple con los requisitos de protección contra el polvo y la pulverización de agua (IP 53) de la norma EN 60529.
Información de suministro: La unidad turbo TR-302E+ se suministra con cubierta de filtro, indicador de flujo de aire y parachispas.
El kit de inicio TR-315E+ incluye unidad turbo TR-302E+, filtro de partículas, cinturón estándar, paquete de baterías de alta capacidad, kit de cargador de baterías, tubo de respiración autoajustable, indicador de flujo de aire y parachispas.