Neodimio (III) óxido 99,9 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Trióxido de dineodimio, Óxido de neodimio (III), Óxido de neodimio
11248.18 11248.30 11248.A1
11248.18EA 134 EUR
11248.18 11248.30 11248.A1
Neodimio (III) óxido 99,9 REO basis, REacton®
Neodimio (III) óxido
Purity: 99.9% CAS No.: 1313-97-9 Molecular Formula: Nd2O3 Formula Weight: 336.48 Physical Form: Powder Density: 7.24 Melting Point: 2272° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011134
Formula: Nd₂O₃
MW: 336.48 g/mol
Pto. Ebullición: 3760
Pto. de fusión: 2272 °C
Densidad: 7.24
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011134
Núm. CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Índice Merck: 14,6450