Neodimio (III) óxido ≥99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Trióxido de dineodimio, Óxido de neodimio (III), Óxido de neodimio
40252.14
40252.22
40252.36
40252.PG
40252.14EA
62.4
EUR
40252.14
40252.22
40252.36
40252.PG
Neodimio (III) óxido ≥99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Neodimio (III) óxido
Purity: 99%
CAS No.: 1313-97-9
Molecular Formula: Nd2O3
Formula Weight: 336.48
Physical Form: Powder
Density: 7.24
Melting Point: 2272°
Solubility: Insoluble in water. Soluble in acid
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011134
ceramic capacitors, Colouring glass, carbon arc-light electrodes, Colour TV tubes, dehydrogenation catalyst
Formula:
Nd₂O₃ Pto. Ebullición: 3760 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2272 °C Densidad: 7,24 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011134 Núm. CAS: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Índice Merck: 14,6450 |