Óxido de samario (III) ≥99.998% (metals basis), REacton® (REM ≤ 100 ppm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10915.06
10915.14
10915.22
10915.06EA
93.5
EUR
10915.06
10915.14
10915.22
Óxido de samario (III) ≥99.998% (metals basis), REacton® (REM ≤ 100 ppm)
Óxido de samario (III)
Purity: 99.998%
CAS No.: 12060-58-1
Molecular Formula: Sm2O3
Formula Weight: 348.70
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.97
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011237
Formula:
O₃Sm₂ Pto. de fusión: 2300 °C Densidad: 7,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011237 Núm. CAS: 12060-58-1 EINECS: 235-043-6 Índice Merck: 14,8347 |