Óxido de samario (III) 99,9 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Samario (III) óxido
11229.14
11229.22
11229.36
11229.A1
11229.14EA
55.1
EUR
11229.14
11229.22
11229.36
11229.A1
Óxido de samario (III) 99,9 REO basis, REacton®
Óxido de samario (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12060-58-1
Molecular Formula: Sm2O3
Formula Weight: 348.70
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.97
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011237
Formula:
O₃Sm₂ MW: 348.72 g/mol Pto. de fusión: 2300 °C Densidad: 7.68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011237 Núm. CAS: 12060-58-1 EINECS: 235-043-6 Índice Merck: 14,8347 |