Óxido de samario (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11230.14
11230.22
11230.36
11230.14EA
176
EUR
11230.14
11230.22
11230.36
Óxido de samario (III) ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Óxido de samario (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12060-58-1
Molecular Formula: Sm2O3
Formula Weight: 348.70
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.97
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011237
Formula:
O₃Sm₂ Pto. de fusión: 2300 °C Densidad: 7,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011237 Núm. CAS: 12060-58-1 EINECS: 235-043-6 Índice Merck: 14,8347 |