Óxido de samario (III) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
36278.09
36278.18
36278.09EA
123
EUR
36278.09
36278.18
Óxido de samario (III) ≥99.9% (metals basis)
Óxido de samario (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12060-58-1
Molecular Formula: Sm2O3
Formula Weight: 348.70
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Refractive Index: 1.97
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011237
Formula:
O₃Sm₂ Pto. de fusión: 2300 °C Densidad: 7,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011237 Núm. CAS: 12060-58-1 EINECS: 235-043-6 Índice Merck: 14,8347 |