Heptaóxido de tetraterbio ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Tetraterbium heptaoxide, Terbium oxide
11208.06
11208.14
11208.30
11208.06EA
189
EUR
11208.06
11208.14
11208.30
Heptaóxido de tetraterbio ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Heptaóxido de tetraterbio
Purity: 99.99%
CAS No.: 12037-01-3
Molecular Formula: Tb4O7
Formula Weight: 747.69
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00083151
Formula:
O₇Tb₄ MW: 747.7 g/mol Pto. de fusión: 2340 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00083151 Núm. CAS: 12037-01-3 EINECS: 234-856-3 Índice Merck: 14,9157 |