Óxido de tulio (III) 99,997 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tulio (III) óxido
10918.03 10918.06
10918.03EA 171 EUR
10918.03 10918.06
Óxido de tulio (III) 99,997 REO basis, REacton®
Óxido de tulio (III)
Purity: 99.997% CAS No.: 12036-44-1 Molecular Formula: O3Tm2 Formula Weight: 385.87 Physical Form: Powder Appearance: Pale green Melting Point: 2425° Merck Reference: 14,9394 MDL No.: MFCD00011285
Formula: O₃Tm₂
MW: 385.87 g/mol
Pto. de fusión: 2425 °C
Densidad: 8.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011285
Núm. CAS: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6
Índice Merck: 14,9394