Óxido de tulio (III) 99,99 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tulio (III) óxido
11199.04
11199.09
11199.04EA
223
EUR
11199.04
11199.09
Óxido de tulio (III) 99,99 REO basis, REacton®
Óxido de tulio (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12036-44-1
Molecular Formula: O3Tm2
Formula Weight: 385.87
Physical Form: Powder
Appearance: Pale green
Melting Point: 2425°
Merck Reference: 14,9394
MDL No.: MFCD00011285
Formula:
O₃Tm₂ MW: 385.87 g/mol Pto. de fusión: 2425 °C Densidad: 8.6 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011285 Núm. CAS: 12036-44-1 EINECS: 234-851-6 Índice Merck: 14,9394 |