Óxido de tulio (III) ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tulio (III) óxido
36279.04
36279.09
36279.04EA
172
EUR
36279.04
36279.09
Óxido de tulio (III) ≥99.9%
Óxido de tulio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-44-1
Molecular Formula: O3Tm2
Formula Weight: 385.87
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Appearance: Pale green
Melting Point: 2425°
Merck Reference: 14,9394
MDL No.: MFCD00011285
Formula:
O₃Tm₂ Pto. de fusión: 2425 °C Densidad: 8,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011285 Núm. CAS: 12036-44-1 EINECS: 234-851-6 Índice Merck: 14,9394 |