Iterbio (III) óxido 99,9 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Trióxido de diiterbio, Iterbio óxido, Óxido de iterbio (III)
11191.14 11191.22 11191.A1
11191.14EA 107 EUR
11191.14 11191.22 11191.A1
Iterbio (III) óxido 99,9 REO basis, REacton®
Iterbio (III) óxido
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-37-0 Molecular Formula: Yb2O3 Formula Weight: 394.08 Physical Form: Powder Density: 9.2 Melting Point: 2227° Merck Reference: 14,10105 MDL No.: MFCD00011290
Formula: O₃Yb₂
MW: 394.08 g/mol
Pto. de fusión: 2227 °C
Densidad: 9.2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011290
Núm. CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0
Índice Merck: 14,10105