Iterbio (III) óxido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Trióxido de diiterbio, Iterbio óxido, Óxido de iterbio (III)
11192.09
11192.18
11192.09EA
116
EUR
11192.09
11192.18
Iterbio (III) óxido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Iterbio (III) óxido
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-37-0
Molecular Formula: Yb2O3
Formula Weight: 394.08
Physical Form: Powder
Density: 9.2
Melting Point: 2227°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011290
Formula:
O₃Yb₂ MW: 394.08 g/mol Pto. de fusión: 2227 °C Densidad: 9.2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011290 Núm. CAS: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 Índice Merck: 14,10105 |