Iterbio (III) óxido 99,9
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Trióxido de diiterbio, Iterbio óxido, Óxido de iterbio (III)
36252.14
36252.22
36252.14EA
241
EUR
36252.14
36252.22
Iterbio (III) óxido 99,9
Iterbio (III) óxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-37-0
Molecular Formula: Yb2O3
Formula Weight: 394.08
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 9.2
Melting Point: 2227°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011290
Formula:
O₃Yb₂ MW: 394.08 g/mol Pto. de fusión: 2227 °C Densidad: 9.2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011290 Núm. CAS: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 |