Trihidróxido de lantano ≥99.95% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
43123.18 43123.30
43123.18EA 79.9 EUR
43123.18 43123.30
Trihidróxido de lantano ≥99.95% (REO, rare earth oxide basis)
Trihidróxido de lantano
Purity: 99.95% CAS No.: 14507-19-8 Molecular Formula: La(OH)3 Formula Weight: 189.93 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00016160
Formula: H₃LaO₃
MW: 189,93 g/mol
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016160
Núm. CAS: 14507-19-8
EINECS: 238-510-2
UN: 3262
ADR: 8,III