Trisulfuro de dilantano ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
22655.04
22655.09
22655.04EA
141
EUR
22655.04
22655.09
Trisulfuro de dilantano ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Trisulfuro de dilantano
Purity: 99%
CAS No.: 12031-49-1
Molecular Formula: La2S3
Formula Weight: 374.02
Physical Form: Powder
Density: 4.911
Melting Point: 2100° in vac.
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00016168
Formula:
La₂S₃ Densidad: 4,911 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016168 Núm. CAS: 12031-49-1 EINECS: 234-752-8 UN: 3134 ADR: 4.3,III |