Trisulfato de dilantano, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Dilanthanum trisulphate
89760.18
89760.30
89760.18EA
128
EUR
89760.18
89760.30
Trisulfato de dilantano, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trisulfato de dilantano
Purity: 99.9%
CAS No.: 10099-60-2
Molecular Formula: La2(SO4)3
Formula Weight: 566.00
Physical Form: Powder
Density: 3.60
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1150° dec.
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011070
Formula:
La₂O₁₂S₃ MW: 566 g/mol Pto. de fusión: 1150 °C (desc.) Densidad: 3.60 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011070 Núm. CAS: 10099-60-2 EINECS: 233-239-6 Índice Merck: 14,5363 |