Trióxido de aluminio y lantano (III) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Trióxido de aluminio y lantano
39250.06
39250.14
39250.06EA
99.6
EUR
39250.06
39250.14
Trióxido de aluminio y lantano (III) ≥99.9% (metals basis)
Trióxido de aluminio y lantano (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12003-65-5
Molecular Formula: LaAlO3
Formula Weight: 213.88
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00144550
Formula:
AlLaO₃ MW: 213.89 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144550 Núm. CAS: 12003-65-5 EINECS: 234-433-3 |