Amonio cerio (IV) nitrato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexanitratocerato de diamonio, Cerio (IV) amonio nitrato, di-Amonio hexanitratocerato (IV), Amonio y cerio (IV) nitrato
201441000 201442500 201440010 201440050
ACRO201441000EA 96.4 EUR
ACRO201441000 ACRO201442500 ACRO201440010 ACRO201440050
Amonio cerio (IV) nitrato 99% para análisis
Amonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548.22 g/mol
Pto. de fusión: 107…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151121
Núm. CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,00509
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear
Moisture ≤2 %
Titration ≥98.5 % (on dry substance)
Calcium oxide (CaO) ≤5 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤5 ppm
Potassium oxide (K2O) ≤3 ppm