Amonio cerio (IV) nitrato 99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexanitratocerato de diamonio, Cerio (IV) amonio nitrato, di-Amonio hexanitratocerato (IV), Amonio y cerio (IV) nitrato
423545000 423540250 423541000 423540500 423540025
ACRO423545000EA 302 EUR
ACRO423545000 ACRO423540250 ACRO423541000 ACRO423540500 ACRO423540025
Amonio cerio (IV) nitrato 99% ACS
Amonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Pto. de fusión: 107…108 °C
Densidad: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151121
Núm. CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,00509
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)