Amonio cerio (IV) nitrato ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexanitratocerato de diamonio, Cerio (IV) amonio nitrato, di-Amonio hexanitratocerato (IV), Amonio y cerio (IV) nitrato
11332.09 11332.22 11332.36
11332.09EA 28.6 EUR
11332.09 11332.22 11332.36
Amonio cerio (IV) nitrato ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Amonio cerio (IV) nitrato
Purity: 99.5% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00151121
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548.22 g/mol
Pto. de fusión: 107…108 °C
Densidad: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151121
Núm. CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,1992