Amonio cerio (IV) nitrato 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexanitratocerato de diamonio, Cerio (IV) amonio nitrato, di-Amonio hexanitratocerato (IV), Amonio y cerio (IV) nitrato
A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
A12882.0BEA 411 EUR
A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
Amonio cerio (IV) nitrato 98
Amonio cerio (IV) nitrato
Purity: 98+% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 MDL No.: MFCD00151121
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548.22 g/mol
Pto. de fusión: 107…108 °C
Densidad: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151121
Núm. CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,00509