Amonio cerio (IV) nitrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02276.0100 1.02276.1000
1.02276.0100EA 204 EUR
1.02276.0100 1.02276.1000
Amonio cerio (IV) nitrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Amonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Pto. de fusión: 107…108 °C
Densidad: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151121
Núm. CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Índice Merck: 13,00509
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1410 g/l (20 °C)
Melting Point 108 °C
Molar Mass 548.22 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.49 g/cm3
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer