Amonio cerio (IV) nitrato 95, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexanitratocerato de diamonio, Cerio (IV) amonio nitrato, di-Amonio hexanitratocerato (IV), Amonio y cerio (IV) nitrato
22594.237EA 233 EUR
22594.237 22594.294
Amonio cerio (IV) nitrato 95, GPR RECTAPUR®
Amonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548.22 g/mol
Pto. de fusión: 107…108 °C
Densidad: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151121
Núm. CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,00509
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 95 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %