Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
206310050 206311000 206315000
ACRO206310050EA 37.4 EUR
ACRO206310050 ACRO206311000 ACRO206315000
Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato 99+%, extra puro
Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato
Formula: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Pto. de fusión: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149417
Núm. CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute H2SO4)