Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato 95% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
325791000 325795000 325790025
ACRO325791000EA 135 EUR
ACRO325791000 ACRO325795000 ACRO325790025
Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato 95% ACS
Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato
Formula: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
MW: 632,55 g/mol
Pto. de fusión: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149417
Núm. CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration ≥94 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)