Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato ≥94% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Amonio y cerio (IV) sulfato dihidrato, tetra-Amonio tetrasulfatocerato (IV) dihidrato, Cerio (IV) amonio sulfato dihidrato, Tetrakis(sulfato) de tetraamonio y cerio dihidrato
40194.30
40194.A1
40194.A7
40194.30EA
143
EUR
40194.30
40194.A1
40194.A7
Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato ≥94% ACS
Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato
Purity: 94% min
CAS No.: 10378-47-9
Molecular Formula: (NH4)4Ce(SO4)4.2H2O
Formula Weight: 632.56 (596.53anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow to orange
Odour: Odourless
Melting Point: 130°
MDL No.: MFCD00149417
Formula:
(NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O MW: 632.55 g/mol Pto. de fusión: 130 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149417 Núm. CAS: 10378-47-9 EINECS: 231-567-4 |