Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
22269-100G 22269-500G
22269-100GEA 178 EUR
22269-100G 22269-500G
Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato
Formula: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
MW: 632,55 g/mol
Pto. de fusión: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149417
Núm. CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Iodometric) 98.0 - 102.0 %
Insoluble in acid Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 100 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 300 ppm