Ácido 1-Naftilborónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
344690010 344690050 344690250
ACRO344690010EA 38.4 EUR
ACRO344690010 ACRO344690050 ACRO344690250
Ácido 1-Naftilborónico 97%
Ácido 1-Naftilborónico
Formula: C₁₀H₉BO₂
Pto. de fusión: 196…200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019722
Núm. CAS: 13922-41-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %