Ácido 1-Naftilborónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21219.03
B21219.06
B21219.14
B21219.03EA
47.1
EUR
B21219.03
B21219.06
B21219.14
Ácido 1-Naftilborónico ≥97%
Ácido 1-Naftilborónico
Purity: 97%
CAS No.: 13922-41-3
Molecular Formula: C10H9BO2
Formula Weight: 171.99
Melting Point: 204-210°
Beilstein Reference: 2937504
Formula:
C₁₀H₉BO₂ Pto. de fusión: 204…210 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019722 Núm. CAS: 13922-41-3 |