Ácido 1-Naftilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
N0630-1G N0630-25G N0630-5G
TCIAN0630-1GEA 18 EUR
TCIAN0630-1G TCIAN0630-25G TCIAN0630-5G
Ácido 1-Naftilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 1-Naftilborónico
Formula: C₁₀H₉BO₂
Pto. de fusión: 259 °C
Número MDL: MFCD00019722
Núm. CAS: 13922-41-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bae4c25ee0bed755c653a0507bdc7b6ab891bbc&vid=8bae4c25ee0bed755c653a0507bdc7b6ab891bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %