Ácido 2-Naftilborónico 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359620010 359620050
ACRO359620010EA 36.9 EUR
ACRO359620010 ACRO359620050
Ácido 2-Naftilborónico 97+%
Ácido 2-Naftilborónico
Formula: C₁₀H₉BO₂
Pto. de fusión: 269…275 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236051
Núm. CAS: 32316-92-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %