Ácido 2-Naftilborónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
B24157.03
B24157.06
B24157.14
B24157.03EA
41.9
EUR
B24157.03
B24157.06
B24157.14
Ácido 2-Naftilborónico ≥97%
Ácido 2-Naftilborónico
Purity: 97%
CAS No.: 32316-92-0
Molecular Formula: C10H9BO2
Formula Weight: 171.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 267°
Beilstein Reference: 2936449
MDL No.: MFCD00236051
Formula:
C₁₀H₉BO₂ Pto. de fusión: ∼ 267 °C |
Número MDL:
MFCD00236051 Núm. CAS: 32316-92-0 |