1,4-Dibromonaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A18171.06 A18171.14
A18171.06EA 129 EUR
A18171.06 A18171.14
1,4-Dibromonaftaleno ≥98%
1,4-Dibromonaftaleno
Purity: 98% CAS No.: 83-53-4 Molecular Formula: C10H6Br2 Formula Weight: 285.97 Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD00041823
Formula: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041823
Núm. CAS: 83-53-4
EINECS: 201-484-8